Learn More
Schneider Gerd™ Mikrospatel mit Löffel, aus 4301 Edelstahl
Dieser Spatel eignet sich für eine Reihe von Anwendungen. Schneider Gerd™ Mikrolöffelspatel aus Edelstahl 4301 sind ideal für eine Vielzahl von Mischungen.
Marke:  Schneider Gerd™ 253
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10071654
  • 5.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mikrospatel aus Edelstahl
  • Löffel werden zum Aufnehmen und Umsetzen von Trockensubstanzen oder Flüssigkeiten verwendet
  • Ideal zum Arbeiten mit Pulvern, zum Rühren und Mischen
  • Perfekt für winzige Mengen an Chemikalien
Spezifikation
Spezifikation
Mikro-Löffelspatel
6 mm
Edelstahl (4301)
185 mm