Learn More
3M™ 4432+ Laborkittel
Catalog Number p-8263042
Click to view available options
Größe:
XL
2X-Large
Zum Schutz des Trägers vor leichten Spritzern von ungefährlichen Flüssigkeiten und Staub. 3M™ 4432+ Laborkittel aus extrem atmungsaktivem SSMMS-Vliesstoff gewährleisten eine wirksame Ableitung von Körperwärme und Feuchtigkeit.
  • Anti-statisch
  • Reißverschluss vorn
  • Fusselfrei
  • Reduzierte Wärmebelastung
  • Gestrickte Bündchen und mit Kragen
  • Innentasche auf der linken Seite
Größe 2X-Large
Material SMS-basiert
Farbe Kaltweiß
Stulpenform Gestrickt
Saumtyp Umgestochen
Zertifizierung/Konformität CE-Kategorie 1
Verpackungsart Einzelpackung