Learn More
Cytiva Whatman™ 50 mm Nuclepore™ Kernspurmembranen aus Polycarbonat
Hergestellt aus hochwertigem Polycarbonatfilm und für hohe Präzision bei der Porengröße in Bahnen geätzt. Whatman™ Hydrophile Membranen aus Polycarbonat verbinden hohe Flussraten und chemische und thermische Beständigkeit mit scharf definierten Poren, wodurch sie für die Mikroskopie, Zytologie, Parasitologie und bestimmte Luft- und ozeanografische Analysen geeignet sind.
108.55 € - 160.14 €
Spezifikation
Material | Nuclepore Polycarbonat |
---|---|
Flussrate | Hoch |
Hydrophobizität | Hydrophil |
Durchmesser (metrisch) | 50 mm |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11332905
|
Cytiva
111206 |
0.2μ m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11338984
|
Cytiva
111213 |
5.0μ m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11352905
|
Cytiva
111216 |
12 μm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Eine effektive Chemotaxis erfordert ein genau ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Zelladhäsion und -migration. Nucleopore Membranen kombinieren PVP-freies Polypropylen mit scharfen, gleichmäßigen zylindrischen Poren, um beides zu erreichen.- Sorgt für eine hochdefinierte Porengröße im Submikronbereich, die die Messung der Partikeldeformität und die Erfassung von extrem kleinen Partikeln ermöglicht
- Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
- Mit PVP behandelt, um es hydrophil zu machen
- Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen zur Verringerung des Kontaminationsrisikos
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit für eine große Bandbreite an Probentypen
- Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
- Glatte, flache Oberfläche für gute Sichtbarkeit der Partikel
Spezifikation
Nuclepore Polycarbonat | |
Hoch | |
Hydrophil | |
50 mm |