Learn More
BRAND™ BRANDTeller™ Multiwell Platten für Zellkultureinsätze, - 6-Well-Spezialplatte
Alle ansehen Brand ProdukteBeschreibung
- BIO-CERT™ QUALITÄT DER ZELLKULTUR: Frei von menschlicher DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und nicht-zytotoxischen Stoffen
- Verfügbar mit pureGrade™ S und cellGrade™ plus Oberflächen
- Die spezielle 6-Well-Plattenkonstruktion verbindet vier Wells zu einem großen, länglichen Well und ermöglicht so die gleichzeitige Mediumversorgung aller vier Einsätze eines Streifens.
- Ideal für Einlegeleisten mit Einlasskanälen, unterstützt es auch einzelne Einsätze sowie Kombinationen von 2 oder 3 verbundenen Einsätzen.
- Führungsrippen lassen den Einsatz perfekt sitzen
- Spezielle Zuführöffnungen für einfachen Medienwechsel, geeignet für Robotik/Automatisierung
- 10 Teller pro Packung (einzeln verpackt mit Deckel)
Oberflächeninformationen:
- pureGrade™ S: Unbehandelte, hydrophobe Oberfläche mit mittlerer Bindungskapazität (ELISA ). Besonders geeignet für bakteriologische Untersuchungen.
- cellGrade™ Plus: Speziell entwickelt für die Kultivierung anspruchsvoller Zelllinien. Verfügt über Carboxyl-, Hydroxy- und freie Aminogruppen an der Oberfläche und bietet somit eine proteinähnliche Zusammensetzung, die die direkte Zelladhäsion und -ausbreitung erleichtert.
Anwendungsbereiche:
- Ideal für 3D-Gewebekulturen
Compliance
ANSI/SLAS-Standards 1 und 4
Spezifikation
Spezifikation
| Verschluss inklusive | Ja |
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 10 mL |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kulturfläche | 855 mm 2 |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | pureGrade S |
| Typ | Zellkultur-Einsatzsystem |
| Wellanzahl | 6 |
| Mehr anzeigen |