Learn More
BRAND™ Reservoirflaschen für automatische Büretten
2000 ml-Ersatzflaschen für automatische Bürette aus Borosilikatglas .3.3.
86.90 € - 120.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Automatische Bürette |
Material | Borosilikatglas 3.3 |
Typ | Reservoirflasche |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10499261
|
BRAND™
23310 |
Durchsichtig |
86.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10429641
|
BRAND™
23320 |
Braun |
120.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 mit PP-Schraubverschluss und PE-LD-Ausgießring
- Die maximale Betriebstemperatur beträgt 80 °C (die Reinigungstemperatur darf 60 °C nicht überschreiten)
- Erfordert die Verwendung eines Flaschenhalter-Adapters – 33 mm/STJ 29/32
Spezifikation
2000 ml | |
Automatische Bürette | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Reservoirflasche |