Learn More
Brady™ Vinylbänder (B-595) für BMP71 Drucker – Blau
Die Konstruktion aus hochwertigem Vinyl eignet sich für unregelmäßige, glatte oder raue Oberflächen im Innen- und Außenbereich
66.95 € - 116.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3 |
---|---|
Beschreibung | Bänder für BMP71 Etikettendrucker |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Farbe | Blau |
Ausführung | Glanz |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11775613
|
Brady™
142354 |
15,24 m x 5,08 cm (50 ft. x 2 in.) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11745633
|
Brady™
142366 |
15,24 m x 1,27 cm (50 ft. x 0,5 in.) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Vinylfolie mit Permanentkleber
- Haftet gut auf Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern und den meisten sauberen, trockenen Oberflächen
- Beständig gegen Fett, Öl und die meisten Industriechemikalien
- Fünf Jahre Lebensdauer im Außenbereich bei Temperaturen von 82 bis -40 °C (180 bis -40 °F), aufklebbar bei -18 °C (0 °F)
Spezifikation
BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Vinylband | |
BMP™71 Drucker | |
Je 1 | |
0.102 mm | |
15.24 m |
Bänder für BMP71 Etikettendrucker | |
Blau | |
Vinyl (B-595) | |
Markierung von Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern | |
1 | |
-40 °C bis 82 °C | |
15,2 m (50 ft.) |