Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Clear Narrow-Mouth Bottles with Polyethylene LDPE-Lined Black Phenolic Caps
Catalog Number p-4956067
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml, 32 oz.
500 ml, 16 oz.
Plastisol coated for safety
  • Hergestellt aus Kalknatronglas, das den Anforderungen von ISP Typ III entspricht
  • Die 4 l-Flasche wird mit einem Kannengriff geliefert
Fassungsvermögen 500 ml, 16 oz.
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 28-400 mm, Stücke
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 76 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6,7 in.
Höhe (metrisch) 170 mm
Kapazität (metrisch) 500 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Beschichtung Plastisol
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,9 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Schwarz
Zertifizierung/Konformität USP-Typ III
Closure Included Ja