Learn More
Cytiva Filtertrichterplatten, PTFE
Zur Verwendung mit Whatman™ 3-teiligen Filtertrichtern. Whatman™ Filter-Trichterplatte aus PTFE ist eine optionale zusätzliche Platte, die ideal für Säuren, Laugen und Lösungsmittel geeignet ist.
104.00 € - 133.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Whatman Filtertrichter Serie 1950 |
---|---|
Material | PTFE |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | <392 °F |
Temperaturbereich (metrisch) | <200 °C |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Durchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Durchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11360274
|
Cytiva
1950-114 |
47 mm | 1,85 in. |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11380634
|
Cytiva
1950-117 |
70 mm | 2,75 in. |
133.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Maximale Betriebstemperatur, 200 °C (392 °F)
- Ideal für praktisch alle gängigen Säuren, Laugen und Lösungsmittel bei Temperaturen bis 100 °C
- Maximale Betriebstemperatur: 200 °C
Spezifikation
Whatman Filtertrichter Serie 1950 | |
PTFE | |
<392 °F | |
<200 °C |