missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spectrum™ Labore Spectra/Por™ 6 2000 D MWCO-Standard RC Vorgefeuchtete Dialysesets

Artikelnummer. p-4964237
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11,5 mm
24 mm
29 mm
Länge (metrisch):
1,1 ml/cm Vol./Länge
4,6 ml/cm Vol./Länge
6,4 ml/cm Vol./Länge
Packungsgröße:
1 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
15300742 24 mm 4,6 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
15310742 29 mm 6,4 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
15390732 11,5 mm 1,1 ml/cm Vol./Länge 1 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15300742 Lieferant Spectrum™ Lieferanten-Nr. 132625T
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

  • 1 Meter für Spectra/Por 6 Dialyseschläuche
  • 1 Standardverschluss für Spectra/Por (für Auftrieb)
  • 1 Verschluss mit Gewicht für Spectra/Por (zur Ausrichtung)
  • 5 Plättchen zum Öffnen der Schläuche

Mit vorgebenetzten gebrauchsfertigen Schläuchen, die vorher nicht eingeweicht oder von Glycerin gereinigt werden müssen

  • Klare, flexible Dialysemembran aus regenerierter Zellulose (RC) in Standard-Gütegrad
  • Nass verpackte Membran in Konservierungslösung aus 0.05 %igem Natriumazid
  • Kits sind in 1 m Schlauchlängen erhältlich, die ideal für die Membranbewertung und -qualifizierung sind
  • Sie umfassen ein Paar Verschlüsse und praktische Schlauchöffnungsplättchen

Spezifikation

MWCO 2 kDa
Durchmesser (metrisch) 24 mm
Länge (metrisch) 4,6 ml/cm Vol./Länge
Menge 1 m Schläuche/Kit
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.