Learn More
4Alpha-Phorbol-12-Myristat-13-Acetat, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4Alpha-Phorbol-12-myristat-13-acetat ist ein nicht-tumorförderndes Phorbolester-Derivat, das als Negativkontrolle für PMA, einen Tumorförderer und Aktivator von PKC, verwendet wurde. Es hat sich jedoch gezeigt, dass 4α-PMA auch ein einigermaßen potenter Aktivator von TRPV4-Kanälen ist, was es zu einem nützlichen Werkzeug für Struktur-Aktivität-Untersuchungen über einen Vergleich mit der sehr ähnlichen Verbindung 4α-PDD macht, das 50 Mal mehr Affinität für TRPV4 aufweist. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass diese Verbindung die PGHS-2-mRNA in murinen Keratinozyten signifikant erhöht.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Methanol oder Ethanol. Verdünnung der Stammlösung in wässrigem Medium bei Konzentrationen von ∼2 bis 5µM
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
4Alpha-Phorbol-12-myristat-13-acetat ist ein nicht-tumorförderndes Phorbolester-Derivat, das als Negativkontrolle für PMA, einen Tumorförderer und Aktivator von PKC, verwendet wurde. Es hat sich jedoch gezeigt, dass 4α-PMA auch ein einigermaßen potenter Aktivator von TRPV4-Kanälen ist, was es zu einem nützlichen Werkzeug für Struktur-Aktivität-Untersuchungen über einen Vergleich mit der sehr ähnlichen Verbindung 4α-PDD macht, das 50 Mal mehr Affinität für TRPV4 aufweist. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass diese Verbindung die PGHS-2-mRNA in murinen Keratinozyten signifikant erhöht.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Methanol oder Ethanol. Verdünnung der Stammlösung in wässrigem Medium bei Konzentrationen von ∼2 bis 5µM
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4alpha-Phorbol 12-myristate 13-acetate |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 mg |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Merck Index | 14,7332 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO,methanol or ethanol; Dilute stock solution into aqueous medium at final concentrations of ∽2-5μM |
Formelmasse | 616.83 |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Pulver oder Film |