Learn More
(4E)-4-Desoxy-4-[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethyliden]-2,3-O-(1-methylethyliden)-β-L-erythropentopyranosidmethylether, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (4E)-4-Deoxy-4-[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethylidene]-2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-L-erythropentopyranoside Methyl Ether |
| CAS | 131149-13-8 |
| Summenformel | C15H24O6 |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H24O6/c1-14(2,3)19-10(16)7-9-8-18-13(17-6)12-11(9)20-15(4,5)21-12/h7,11-13H,8H2,1-6H3/b9-7+/t11-,12-,13?/m0/s1 |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)/C=C1CO[C@H](OC)[C@@H]2[C@H]\1OC(C)(C)O2 |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-(E)-2-((3aS,4S,7aS)-4-methoxy-2,2-dimethyldihydro-4H-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-7(6H)-yliden)acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 300.35 |
| Formelmasse | 300.16 |