Learn More
(4R,5R)-5-(2,4-Difluorphenyl)-4-methyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-2-oxazolidinon-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (4R,5R)-5-(2,4-Difluorophenyl)-4-methyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-2-oxazolidinone-d3 |
| CAS | 1330176-89-0 |
| Summenformel | C13H9D3F2N4O2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | (4R-trans)-5-(2,4-Difluorophenyl)-4-methyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-2-oxazolidinon-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H12F2N4O2/c1-8-13(21-12(20)18-8,5-19-7-16-6-17-19)10-3-2-9(14)4-11(10)15/h2-4,6-8H,5H2,1H3,(H,18,20)/t8-,13-/m1/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[C@H]1NC(=O)O[C@@]1(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F |
| IUPAC-Name | (4R,5R)-5-(2,4-Difluorphenyl)-5-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)-4-(Trideuteriomethyl)-1,3-oxazolidin-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 297.28 |
| Formelmasse | 297.1117 |