Learn More
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-Phenyl-2-Oxazolidinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779183
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
77943-39-6
C10H11NO2
177.2
MFCD00010845
PPIBJOQGAJBQDF-VXNVDRBHSA-N
4r,5s-+-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, 4r,5s-4-methyl-5-phenyloxazolidin-2-one, 4r,5s-4-methyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-methyl-5-phenyl-, 4r,5s, 4r,5s-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, meph-2-oxazolidinone, pubchem6871, 2-oxazolidinone, 4-methyl-5-phenyl-, 4r-cis, 4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone 4r-cis, 4alpha-methyl-5alpha-phenyl-2-oxazolidinone
2733812
(4R,5S)-4-Methyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-on
CC1C(OC(=O)N1)C2=CC=CC=C2
77943-39-6
C10H11NO2
177.2
MFCD00010845
PPIBJOQGAJBQDF-VXNVDRBHSA-N
4r,5s-+-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, 4r,5s-4-methyl-5-phenyloxazolidin-2-one, 4r,5s-4-methyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-methyl-5-phenyl-, 4r,5s, 4r,5s-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, meph-2-oxazolidinone, pubchem6871, 2-oxazolidinone, 4-methyl-5-phenyl-, 4r-cis, 4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone 4r-cis, 4alpha-methyl-5alpha-phenyl-2-oxazolidinone
2733812
(4R,5S)-4-Methyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-on
CC1C(OC(=O)N1)C2=CC=CC=C2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (4R, 5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Schmelzpunkt 118°C to 121°C
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun-Gelb bis farblos
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung + 162
Formelmasse 177.2
Reinheit (%) 99%
Spezifischer Drehzustand + 162.00 (20.00°C c=2,CHCL3)
Menge 1 g
Physikalische Form Flüssig