Learn More
(4R,6R)-6-Hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-essigsäure-1,1-dimethylethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (4R,6R)-6-Hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 407577-54-2 |
| Summenformel | C13 H24 O5 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 2,4-Dideoxy-3,5-O-(1-methylethylidene)-L-threo-Hexonic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H24O5/c1-12(2,3)18-11(15)7-9-6-10(8-14)17-13(4,5)16-9/h9-10,14H,6-8H2,1-5H3/t9-,10-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@H](CO)OC(C)(C)O1 |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-2-[(4R,6R)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 260.327 |
| Formelmasse | 260.162 |