missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(4R,7S)Tedalinab, TRC

Artikelnummer. 30450026
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450026 10 mg 10 Milligramm
30456779 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30450026 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT35791010MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 916591-02-1
Summenformel C19H21F2N3O
Molekulargewicht (g/mol) 345.39
Synonym (4R,7S)-1-(2,4-Difluorophenyl)-N-(1,1-dimethylethyl)-4,5,6,7-tetrahydro-4,7-methano-1H-indazole-3-carboxamide
SMILES CC(C)(C)NC(=O)c1nn(c2[C@H]3CC[C@H](C3)c12)c4ccc(F)cc4F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (4R,7S)Tedalinab
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H21F2N3O/c1-19(2,3)22-18(25)16-15-10-4-5-11(8-10)17(15)24(23-16)14-7-6-12(20)9-13(14)21/h6-7,9-11H,4-5,8H2,1-3H3,(H,22,25)/t10-,11+/m1/s1
Formelmasse 345.1653
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.