missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(4S)-2-(3,6-Dioxo-5-phenylpiperazin-2-yl)-5,5-dimethylthiazolidin-4-carbonsäure (Diketopiperazine von Ampicillin), Mikromol™

Artikelnummer. 30051514
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051514 25 mg 25 Milligramm
17922506 100 mg 100 Milligramm
30460432 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30051514 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0253.030025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

(4S)-2-(3,6-Dioxo-5-phenylpiperazin-2-yl)-5,5-dimethylthiazolidin-4-carbonsäure (Diketopiperazine von Ampicillin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (4S)-2-(3,6-Dioxo-5-phenylpiperazin-2-yl)-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Diketopiperazines ofAmpicillin)
CAS 49841-96-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (4S)-2-(3,6-Dioxo-5-phenylpiperazin-2-yl)-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Diketopiperazines ofAmpicillin)
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C16 H19 N3 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Ampicillin Sodium Imp. C (EP), Ampicillin Imp. C (EP), (4S)-2-(3,6-Dioxo-5-phenylpiperazin-2-yl)-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid, Diketopiperazines ofAmpicillin, Ampicillin Sodium Impurity C, Ampicillin Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-14(24-16)10-13(21)17-9(12(20)18-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14,19H,1-2H3,(H,17,21)(H,18,20)(H,22,23)/t9?,10?,11-,14?/m0/s1
SMILES CC1(C)SC(N[C@H]1C(=O)O)C2NC(=O)C(NC2=O)c3ccccc3
IUPAC-Name (4S)-2-(3,6-Dioxo-5-phenylpiperazin-2-yl)-5,5-Dimethyl-1,3-Thiazolidin-4-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 349.4
Menge 25 mg
Formelmasse 349.1096 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.