missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(4S)-2-(3,6-Dioxo-5-phenylpiperazin-2-yl)-5,5-dimethylthiazolidin-4-carbonsäure (Diketopiperazine von Ampicillin), Mikromol™
Beschreibung
(4S)-2-(3,6-Dioxo-5-phenylpiperazin-2-yl)-5,5-dimethylthiazolidin-4-carbonsäure (Diketopiperazine von Ampicillin), Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (4S)-2-(3,6-Dioxo-5-phenylpiperazin-2-yl)-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Diketopiperazines ofAmpicillin) |
| CAS | 49841-96-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (4S)-2-(3,6-Dioxo-5-phenylpiperazin-2-yl)-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Diketopiperazines ofAmpicillin) |
| Versandbedingung | Ice pack (-20°C) |
| Summenformel | C16 H19 N3 O4 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Ampicillin Sodium Imp. C (EP), Ampicillin Imp. C (EP), (4S)-2-(3,6-Dioxo-5-phenylpiperazin-2-yl)-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid, Diketopiperazines ofAmpicillin, Ampicillin Sodium Impurity C, Ampicillin Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-14(24-16)10-13(21)17-9(12(20)18-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14,19H,1-2H3,(H,17,21)(H,18,20)(H,22,23)/t9?,10?,11-,14?/m0/s1 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | CC1(C)SC(N[C@H]1C(=O)O)C2NC(=O)C(NC2=O)c3ccccc3 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?