missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(4S)-2-[Carboxy 3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbonyl]amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Disodium Salt (Penicilloic Acids of Flucloxacillin Disodium Salt), Mikromol™

Artikelnummer. 17982886
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17982886 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17982886 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0489.02

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

(4S)-2-[Carboxy 3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbonyl]amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidin-4-carbonsäure-Dinatriumsalz (Penicilloinsäuren des Flucloxacillin-Dinatriumsalzes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (2RS,4S)-2-[(((3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)carbonyl)amino)methyl]-5,5-dimethyl-thiazolidine-4-carboxylic Acid
CAS 1276016-89-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2RS,4S)-2-[(((3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)carbonyl)amino)methyl]-5,5-dimethyl-thiazolidine-4-carboxylic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C18 H19 Cl F N3 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Flucloxacillin Sodium Imp. B (EP), Flucloxacillin Imp. B (EP), (2RS,4S)-2-[[[[3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbonyl]amino]methyl]-5,5-dimethyl-thiazolidine-4-carboxylic Acid, Penilloic Acids of Flucloxacillin, Flucloxacillin Sodium Impurity B, Flucloxacillin Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
SMILES Cc1onc(c1C(=O)NCC2N[C@@H](C(=O)O)C(C)(C)S2)c3c(F)cccc3Cl
IUPAC-Name (4S)-2- 3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carbonyl]amino]methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidin-4-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 427.88
Menge 50 mg
Formelmasse 427.0769 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.