Learn More
(4S)-4-Methyl-2-oxo-[1,3,2]dioxathiolan-4-carbonsäuremethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (4S)-4-Methyl-2-oxo-[1,3,2]dioxathiolane-4-carboxylic Acid M |
| CAS | 356048-02-7 |
| Summenformel | C5 H8 O5 S |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H8O5S/c1-5(4(6)8-2)3-9-11(7)10-5/h3H2,1-2H3/t5-,11?/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@]1(C)COS(=O)O1 |
| IUPAC-Name | Methyl-(4S)-4-methyl-2-oxo-1,3,2-dioxathiolan-4-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 180.18 |
| Formelmasse | 180.0092 |