Learn More
(4S)-4-(Phenylthio)-L-prolinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (4S)-4-(Phenylthio)-L-proline Hydrochloride |
| CAS | 105107-84-4 |
| Summenformel | C11H14ClNO2S |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | cis-4-(Phenylthio)-L-proline Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H13NO2S.ClH/c13-11(14)10-6-9(7-12-10)15-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9-10,12H,6-7H2,(H,13,14);1H/t9-,10-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.OC(=O)[C@@H]1C[C@@H](CN1)Sc2ccccc2 |
| IUPAC-Name | (2S,4S)-4-Phenylsulfanylpyrrolidin-2-Carbonsäure;Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 259.75 |
| Formelmasse | 259.0434 |