Learn More
5-(1-Piperazinyl)benzofuran-2-carbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(1-Piperazinyl)benzofuran-2-carboxylic Acid |
| CAS | 183288-47-3 |
| Summenformel | C13 H14 N2 O3 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 5-(1-Piperazinyl)-2-benzofurancarboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H14N2O3/c16-13(17)12-8-9-7-10(1-2-11(9)18-12)15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7-8,14H,3-6H2,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)c1oc2ccc(cc2c1)N3CCNCC3 |
| IUPAC-Name | 5-Piperazin-1-yl-1-Benzofuran-2-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 246.262 |
| Formelmasse | 246.1 |