Learn More
Δ5(10),6,8(9)-D-(-)-Norgestrel, TRC
Artikelnummer. 30413482
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30413482 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413482 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN6895300.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17Alpha-pregna-5,7,9-trien-20-yn-3-one
CAS 155683-59-3
Summenformel C21 H24 O2
Menge 0.5 mg
Synonym 18,19-Dinorpregna-5,7,9-trien-20-yn-3-one','13-ethyl-17-hydroxy-','(17α)-, Levonorgestrel Imp. W (EP), 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17α-pregna-5,7,9-trien-20-yn-3-one
InChI-Formel InChI=1S/C21H24O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,5,7,19,23H,3,6,8-13H2,1H3/t19-,20-,21-/m0/s1
SMILES CC[C@]12CCc3c4CCC(=O)Cc4ccc3[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
IUPAC-Name (13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethinyl-17-Hydroxy-1,2,4,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 308.414
Formelmasse 308.178