missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-(2,3-Dichlorphenyl)-1H-Tetrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7025449
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
175205-12-6
C7H3Cl2N4
214.03
MFCD00068096,MFCD04035663
IQJBSNPEVBTDMM-UHFFFAOYSA-N
5-2,3-dichlorophenyl-1h-tetrazole, 5-2,3-dichlorophenyl tetrazole, 5-2,3-dichlorophenyl-2h-tetrazole, 5-2,3-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 2h-tetrazole,5-2,3-dichlorophenyl, 5-2,3-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetraazole, maybridge1_006937, acmc-20ama8, 5-2,3-dichlorophenyl-1h-tetraazole, 5-2,3-dichloro-phenyl-1h-tetrazole
4690559
5-(2,3-Dichlorphenyl)-2H-Tetrazol
ClC1=CC=CC(C2=N[N-]N=N2)=C1Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
175205-12-6
C7H3Cl2N4
214.03
MFCD00068096,MFCD04035663
IQJBSNPEVBTDMM-UHFFFAOYSA-N
5-2,3-dichlorophenyl-1h-tetrazole, 5-2,3-dichlorophenyl tetrazole, 5-2,3-dichlorophenyl-2h-tetrazole, 5-2,3-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 2h-tetrazole,5-2,3-dichlorophenyl, 5-2,3-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetraazole, maybridge1_006937, acmc-20ama8, 5-2,3-dichlorophenyl-1h-tetraazole, 5-2,3-dichloro-phenyl-1h-tetrazole
4690559
5-(2,3-Dichlorphenyl)-2H-Tetrazol
ClC1=CC=CC(C2=N[N-]N=N2)=C1Cl

It is used as an active pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Wasserlöslich, 0.026 g/l bei 25 °C

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-(2,3-Dichlorophenyl)-1H-tetrazole
Schmelzpunkt 180°C to 182°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 0.026g/L (25°C).
Formelmasse 215.04
Reinheit (%) 97%

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'