Learn More
5-(2-Bromacetyl)-2-(phenylmethoxy)benzamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(2-Bromoacetyl)-2-(phenylmethoxy)benzamide |
| CAS | 72370-19-5 |
| Summenformel | C16H14BrNO3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-(Benzyloxy)-5-(2-bromoacetyl)benzamide, 5-(Bromoacetyl)-2-(phenylmethoxy)benzamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H14BrNO3/c17-9-14(19)12-6-7-15(13(8-12)16(18)20)21-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-8H,9-10H2,(H2,18,20) |
| SMILES | NC(=O)c1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)CBr |
| IUPAC-Name | 5-(2-Bromacetyl)-2-phenylmethoxybenzamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 348.19 |
| Formelmasse | 347.0157 |