Learn More
5-(2-Bromphenyl)-1,3-oxazol, ≥97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC35710DE
Weitere Details : CAS : 328270-70-8 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10021884
  • 138.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
03-02-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
328270-70-8
224.057
JLTHLCLAPCIKJJ-UHFFFAOYSA-N
3780551
C1=CC=C(C(=C1)C2=CN=CO2)Br
C9H6BrNO
MFCD05668985
5-2-bromophenyl oxazole, 5-2-bromophenyl-1,3-oxazole, oxazole,5-2-bromophenyl
5-(2-Bromphenyl)-1,3-Oxazol
Spezifikation
5-(2-Bromophenyl)-1, 3-oxazole
328270-70-8
100.0
C9H6BrNO
5-2-bromophenyl oxazole, 5-2-bromophenyl-1,3-oxazole, oxazole,5-2-bromophenyl
C1=CC=C(C(=C1)C2=CN=CO2)Br
224.057
224.06
5g
94.5
95%
MFCD05668985
JLTHLCLAPCIKJJ-UHFFFAOYSA-N
5-(2-Bromphenyl)-1,3-Oxazol
3780551
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation