missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 5-(2-Chlor-6-Nitrophenylcarbamoyl)-2-Fluorbenzenboronsäure, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H54722.03

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg

Menge 1g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15461526

  • 326.00 € / 1 Gramm

Verfügbar ab
16-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

2096342-07-1
338.48
XRVHUHAJXXHBAJ-UHFFFAOYSA-N
73995938
C13H9BClFN2O5
MFCD20126194
5-2-chloro-6-nitrophenylcarbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid

Spezifikation

5-(2-Chloro-6-nitrophenylcarbamoyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
2096342-07-1
MFCD20126194
XRVHUHAJXXHBAJ-UHFFFAOYSA-N
73995938
97%
1g
C13H9BClFN2O5
5-2-chloro-6-nitrophenylcarbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid
338.48
338.49
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation