missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)thioxomethyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione, TRC

Artikelnummer. 30372015
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30372015 10 mg
30370454 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30372015 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE89253010MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1333233-46-7
Summenformel C23 H30 N6 O S2
Molekulargewicht (g/mol) 470.65
Synonym 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione, 5-[2-ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)thioxomethyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-
IUPAC-Name 5-[2-ethoxy-5-(4-methylpiperazine-1-carbothioyl)phenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=S)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=S)N4CCN(C)CC4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dithio-desmethyl-carbodenafil
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H30N6OS2/c1-5-7-17-19-20(28(4)26-17)22(31)25-21(24-19)16-14-15(8-9-18(16)30-6-2)23(32)29-12-10-27(3)11-13-29/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,24,25,31)
Formelmasse 470.1923
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.