Learn More
[5-(2-Furyl)-1H-pyrazol-3-yl]methano, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510536
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
84978-67-6
C8H8N2O2
164.164
NBADTAIDQSLLHA-UHFFFAOYSA-N
5-2-furyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-2-furyl pyrazol-3-yl methan-1-ol, 1h-pyrazole-3-methanol,5-2-furanyl, 5-2-furyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-fur-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-yl methanol
7060534
[3-(Furan-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol
C1=COC(=C1)C2=NNC(=C2)CO
84978-67-6
C8H8N2O2
164.164
NBADTAIDQSLLHA-UHFFFAOYSA-N
5-2-furyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-2-furyl pyrazol-3-yl methan-1-ol, 1h-pyrazole-3-methanol,5-2-furanyl, 5-2-furyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-fur-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-yl methanol
7060534
[3-(Furan-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol
C1=COC(=C1)C2=NNC(=C2)CO
Chemischer Name oder Material [5-(2-Furyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 97%