Learn More
[5-(2-Furyl)-1H-pyrazol-3-yl]methano, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10585953
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10585953 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10005832 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10777105 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10585953 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC35009CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 84978-67-6
Summenformel C8H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.164
InChI-Schlüssel NBADTAIDQSLLHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-furyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-2-furyl pyrazol-3-yl methan-1-ol, 1h-pyrazole-3-methanol,5-2-furanyl, 5-2-furyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-fur-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-yl methanol
PubChem CID 7060534
IUPAC-Name [3-(Furan-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol
SMILES C1=COC(=C1)C2=NNC(=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [5-(2-Furyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 97%