Learn More
5-(2-Furyl)-1H-pyrazol-3-carboxylsäuren, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(2-Furyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 178.15 |
| Reinheit (%) | 97% |