Learn More
5-(2-Isobutyl)-4-amino-1H-pyrazol-3-carbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(2-Isobutyl)-4-amino-1H-pyrazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 1093415-88-3 |
| Summenformel | C8H13N3O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 4-Amino-5-(2-methylpropyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H13N3O2/c1-4(2)3-5-6(9)7(8(12)13)11-10-5/h4H,3,9H2,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)Cc1[nH]nc(C(=O)O)c1N |
| IUPAC-Name | 4-Amino-5-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-3-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 183.21 |
| Formelmasse | 183.1008 |