Learn More
5-(2-phenylethynyl)nicotinonitril, ≥95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10611425
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemischer Name oder Material 5-(2-Phenylethynyl)nicotinonitrile
CAS 845266-26-4
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C14H8N2
MDL-Nummer MFCD01763953
Menge 1 g
Synonym 5-2-phenylethynyl nicotinonitrile, 5-2-phenylethynyl pyridine-3-carbonitrile, maybridge1_004883, 5-phenylethynylnicotinonitrile, 5-phenylethynyl nicotinonitrile, 5-2-phenylethynyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,5-2-phenylethynyl
InChI-Schlüssel SLUQJZCMAPASFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC(=CN=C2)C#N
IUPAC-Name 5-(2-Phenylethynyl)pyridin-3-carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 204.232
PubChem CID 2822390
Formelmasse 204.23
Reinheit (%) 95%