Learn More
5-(2-Pyridinylsulfanyl)-2-furaldehyde, 95+%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510211
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
709635-68-7
C10H7NO2S
205.231
NWJZBQDKKLHSBP-UHFFFAOYSA-N
5-2-pyridinylsulfanyl-2-furaldehyde, 5-pyridin-2-ylthio furan-2-carbaldehyde, 5-pyridin-2-ylsulfanyl furan-2-carbaldehyde, 5-pyridin-2-ylsulfanyl-furan-2-carbaldehyde, 5-pyridin-2-ylthio-2-furaldehyde, 5-2-pyridylthio furan-2-carbaldehyde, 5-2-pyridylsulfanyl furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-2-pyridinylthio, 2-furancarboxaldehyde, 5-2-pyridinylthio
2794784
5-Pyridin-2-ylsulfanylfuran-2-carbaldehyd
C1=CC=NC(=C1)SC2=CC=C(O2)C=O
709635-68-7
C10H7NO2S
205.231
NWJZBQDKKLHSBP-UHFFFAOYSA-N
5-2-pyridinylsulfanyl-2-furaldehyde, 5-pyridin-2-ylthio furan-2-carbaldehyde, 5-pyridin-2-ylsulfanyl furan-2-carbaldehyde, 5-pyridin-2-ylsulfanyl-furan-2-carbaldehyde, 5-pyridin-2-ylthio-2-furaldehyde, 5-2-pyridylthio furan-2-carbaldehyde, 5-2-pyridylsulfanyl furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-2-pyridinylthio, 2-furancarboxaldehyde, 5-2-pyridinylthio
2794784
5-Pyridin-2-ylsulfanylfuran-2-carbaldehyd
C1=CC=NC(=C1)SC2=CC=C(O2)C=O
Chemischer Name oder Material 5-(2-Pyridinylsulfanyl)-2-furaldehyde
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 205.24
Reinheit (%) 95%