Learn More
5-(2-Sulfanyliden-3H-1,3-thiazol-4-yl)thiophen-2-carboxamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(2-Sulfanylidene-3H-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxamide |
| CAS | 52560-89-1 |
| Summenformel | C8H6N2OS3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 5-(2,3-Dihydro-2-thioxo-4-thiazolyl)-2-thiophenecarboxamide, NSC 317939 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H6N2OS3/c9-7(11)6-2-1-5(14-6)4-3-13-8(12)10-4/h1-3H,(H2,9,11)(H,10,12) |
| SMILES | NC(=O)c1ccc(s1)C2=CSC(=S)N2 |
| IUPAC-Name | 5-(2-Sulfanyliden-3H-1,3-Thiazol-4-yl)thiophen-2-carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 242.34 |
| Formelmasse | 241.9642 |