Learn More
5-(2-thienyl)-1,3-oxazol, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391482
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
70380-70-0
C7H5NOS
151.183
VGBKCFRTMPSJLX-UHFFFAOYSA-N
2797208
5-Thiophen-2-yl-1,3-oxazol
C1=CSC(=C1)C2=CN=CO2
70380-70-0
C7H5NOS
151.183
VGBKCFRTMPSJLX-UHFFFAOYSA-N
2797208
5-Thiophen-2-yl-1,3-oxazol
C1=CSC(=C1)C2=CN=CO2
Chemischer Name oder Material 5-(2-Thienyl)-1, 3-oxazole
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 5-2-thienyl-1,3-oxazole, 5-thiophen-2-yl oxazole, 5-2-thienyl oxazole, 5-thiophen-2-yl-1,3-oxazole, 5-thiophen-2-yl-oxazole, oxazole,5-2-thienyl, oxazole, 5-2-thienyl, 2-1,3-oxazol-5-yl thiophene
Formelmasse 151.19
Reinheit (%) 95%