Learn More
5-(3-Chlorpropyl)-3-methylisoxazol, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 5-(3-Chloropropyl)-3-methylisoxazole |
| CAS | 130800-76-9 |
| Summenformel | C7H10ClNO |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H10ClNO/c1-6-5-7(10-9-6)3-2-4-8/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(CCCCl)on1 |
| IUPAC-Name | 5-(3-Chlorpropyl)-3-methyl-1,2-oxazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 159.61 |
| Formelmasse | 159.0451 |