Learn More
5-[3-(Dimethylamino)propyliden]dibenzosuberan-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043117
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
549-18-8
C20H24ClN
313.869
MFCD00012537
KFYRPLNVJVHZGT-UHFFFAOYSA-N
amitriptyline hydrochloride, amitriptyline hcl, annoyltin, tryptizol, domical, elavil hydrochloride, lentizol, saroten, amavil, ami-anelun
11065
3-(5,6-Dihydrodibenz[2,1-b
CN(C)CCC=C1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31.Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
549-18-8
C20H24ClN
313.869
MFCD00012537
KFYRPLNVJVHZGT-UHFFFAOYSA-N
amitriptyline hydrochloride, amitriptyline hcl, annoyltin, tryptizol, domical, elavil hydrochloride, lentizol, saroten, amavil, ami-anelun
11065
3-(5,6-Dihydrodibenz[2,1-b
CN(C)CCC=C1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31.Cl
Ein trizyklischer Serotonin-Wiederaufnahmehinhibitor
A tricyclic serotnonin reuptake inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-[3-(Dimethylamino)propylidene]dibenzosuberane hydrochloride
Schmelzpunkt 196°C to 197°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Merck Index 14,487
Formelmasse 313.86
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver