Learn More
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3176108
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
250726-93-3
C12H17BO4S
268.13
MFCD08060541
HRLHWIMNIQOHRF-UHFFFAOYSA-N
2-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl-1,3,2-dioxaborolane, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-boronic acid pinacol ester, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-boronic acid pinacol ester, 2,3-dihydro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl thieno 3,4-b 1,4 dioxin, thieno 3,4-b-1,4-dioxin,2,3-dihydro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
15417854
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-2,3-Dihydrothieno[3,4-B][1,4]Dioxin
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C2OCCOC2=CS1
250726-93-3
C12H17BO4S
268.13
MFCD08060541
HRLHWIMNIQOHRF-UHFFFAOYSA-N
2-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl-1,3,2-dioxaborolane, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-boronic acid pinacol ester, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-boronic acid pinacol ester, 2,3-dihydro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl thieno 3,4-b 1,4 dioxin, thieno 3,4-b-1,4-dioxin,2,3-dihydro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
15417854
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-2,3-Dihydrothieno[3,4-B][1,4]Dioxin
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C2OCCOC2=CS1
Chemischer Name oder Material 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 250 mg
Formelmasse 268.14
Reinheit (%) 95%