missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzofurazan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4228915
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1073355-14-2
C12H15BN2O3
246.07
MFCD09842717
MQXANAGMQAYTMV-UHFFFAOYSA-N
5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo c 1,2,5 oxadiazole, benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,1,3-benzoxadiazole, benzofurazan-5-boronic acid, pinacol ester, benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,1,3-benzoxadiazole, benzo c 1,2,5 oxadiazol-5-ylboronic acid pinacol ester, amtb001
46738004
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-Benzoxadiazol
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NON=C2C=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1073355-14-2
C12H15BN2O3
246.07
MFCD09842717
MQXANAGMQAYTMV-UHFFFAOYSA-N
5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo c 1,2,5 oxadiazole, benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,1,3-benzoxadiazole, benzofurazan-5-boronic acid, pinacol ester, benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,1,3-benzoxadiazole, benzo c 1,2,5 oxadiazol-5-ylboronic acid pinacol ester, amtb001
46738004
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-Benzoxadiazol
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NON=C2C=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzofurazan
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 88.0°C to 90.0°C
Farbe Braun bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 246.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzofurazan
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'