Learn More
5-[4-Brom-1-methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-chlor-4-fluorbenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-[4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-chloro-4-fluorobenzoic Acid |
| CAS | 174514-08-0 |
| Summenformel | C12H6BrClF4N2O2 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 5-[4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-chloro-4-fluorobenzoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H6BrClF4N2O2/c1-20-10(12(16,17)18)8(13)9(19-20)5-2-4(11(21)22)6(14)3-7(5)15/h2-3H,1H3,(H,21,22) |
| SMILES | Cn1nc(c(Br)c1C(F)(F)F)c2cc(C(=O)O)c(Cl)cc2F |
| IUPAC-Name | 5-[4-Brom-1-methyl-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]-2-chlor-4-fluorbenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 401.54 |
| Formelmasse | 399.9237 |