Learn More
5-(4-Chlorphenyl)-1-(2,4-dichlorphenyl)-4-methylpyrazol-3-carbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methylpyrazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 162758-35-2 |
| Summenformel | C17H11Cl3N2O2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic Acid, 5-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H11Cl3N2O2/c1-9-15(17(23)24)21-22(14-7-6-12(19)8-13(14)20)16(9)10-2-4-11(18)5-3-10/h2-8H,1H3,(H,23,24) |
| SMILES | Cc1c(nn(c2ccc(Cl)cc2Cl)c1c3ccc(Cl)cc3)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 5-(4-Chlorphenyl)-1-(2,4-Dichlorphenyl)-4-Methylpyrazol-3-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 381.64 |
| Formelmasse | 379.9886 |