Learn More
5-(4-chlorphenyl)furfural, +95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3212177
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
34035-03-5
C11H7ClO2
206.63
MFCD00195947
ROJGJNINTRCMBL-UHFFFAOYSA-N
5-4-chlorophenyl furan-2-carbaldehyde, 5-4-chlorophenyl-2-furaldehyde, 5-4-chlorophenyl furfural, 5-4-chloro-phenyl-furan-2-carbaldehyde, 2-formyl-5-4-chlorophenyl furan, 2-furancarboxaldehyde, 5-4-chlorophenyl, 5-4-chlorophenyl-2-furancarboxaldehyde, 5-4-chlorophenyl furan-2-carboxaldehyde, pubchem4001, cambridge id 7179578
676184
5-(4-Chlorphenyl)furan-2-Carbaldehyd
ClC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(O1)C=O
34035-03-5
C11H7ClO2
206.63
MFCD00195947
ROJGJNINTRCMBL-UHFFFAOYSA-N
5-4-chlorophenyl furan-2-carbaldehyde, 5-4-chlorophenyl-2-furaldehyde, 5-4-chlorophenyl furfural, 5-4-chloro-phenyl-furan-2-carbaldehyde, 2-formyl-5-4-chlorophenyl furan, 2-furancarboxaldehyde, 5-4-chlorophenyl, 5-4-chlorophenyl-2-furancarboxaldehyde, 5-4-chlorophenyl furan-2-carboxaldehyde, pubchem4001, cambridge id 7179578
676184
5-(4-Chlorphenyl)furan-2-Carbaldehyd
ClC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(O1)C=O
Chemischer Name oder Material 5-(4-Chlorophenyl)furfural
Schmelzpunkt 128°C to 131°C
CAS Min. % 95.0
Farbe Braun
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Formelmasse 206.63
Reinheit (%) 95+%
Menge 1 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Nadeln