Learn More
5-(4-Hydroxyphenyl)pentansäure, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11486137
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
4654-08-4
4654-08-4
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
5-(4-Hydroxyphenyl)Pentansäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-(4-Hydroxyphenyl)pentanoic acid
Schmelzpunkt 116°C to 120°C
Summenformel C7H4N2O2
MDL-Nummer MFCD00013439
Menge 25 g
Synonym 3,4-pyridinedicarboximide, cinchomeronimide, 3,4-pyridinecarboximide, 1h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3 2h-dione, 2h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione, pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione, cinchomeronic acid imide, 4-azaphthalimid, pyridine-3,4-dicarboximide, 1h,2h,3h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
InChI-Schlüssel SJSABZBUTDSWMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1NC(=O)C2=CN=CC=C12
IUPAC-Name 1H,2H,3H-pyrrolo[3,4-c]pyridine-1,3-dione
Molekulargewicht (g/mol) 148.12
PubChem CID 72926
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 98%