Learn More
5-(4-Methoxy-d3-2,3,6-trimethylphenyl)-3-methyl-2,4-pentadien-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30481884
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30481884 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30481884 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM27162250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Methoxy-d3-2,3,6-trimethylphenyl)-3-methyl-2,4-pentadien-1-ol
CAS 1185234-83-6
Summenformel C16 D3 H19 O2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H22O2/c1-11(8-9-17)6-7-15-12(2)10-16(18-5)14(4)13(15)3/h6-8,10,17H,9H2,1-5H3/b7-6+,11-8+/i5D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C)c(\C=C\C(=C\CO)\C)c(C)c1C
IUPAC-Name (2E,4E)-3-Methyl-5-[2,3,6-trimethyl-4-(trideuteriomethoxy)phenyl]penta-2,4-dien-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 249.363
Formelmasse 249.181