Learn More
5-(4-Pyridyl)-1H-1,2,4-triazol-3-thiol, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10668360
Click to view available options
Menge:
1 g
Chemischer Name oder Material 5-(4-Pyridyl)-1H-1, 2, 4-triazole-3-thiol
CAS 14910-06-6
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 306.1°C to 309°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H6N4S
Menge 1 g
Synonym 5-4-pyridyl-1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-pyridin-4-yl-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-pyridin-4-yl-4h-1,2,4 triazole-3-thiol, 1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-4-pyridyl, 5-pyridin-4-yl-1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-pyridin-4-yl-1h-1,2,4-triazole-5 4h-thione, pyridine, 4-3-mercapto-1h-1,2,4-triazol-5-yl, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 1,2-dihydro-5-4-pyridinyl, 5-pyridin-4-yl-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione
InChI-Schlüssel PBTAXYKMCKLQSM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CC=C1C2=NC(=S)NN2
IUPAC-Name 5-Pyridin-4-yl-1,2-Dihydro-1,2,4-Triazol-3-Thion
Molekulargewicht (g/mol) 178.22
PubChem CID 920433
Formelmasse 178.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-(4-Pyridyl)-1H-1,2,4-triazole-3-thiol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.