Learn More
5-(4-Tolylthio)-2,4-diaminochinazolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(4-Tolylthio)-2,4-diaminoquinazoline |
| CAS | 168910-32-5 |
| Summenformel | C15 H14 N4 S |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H14N4S/c1-9-5-7-10(8-6-9)20-12-4-2-3-11-13(12)14(16)19-15(17)18-11/h2-8H,1H3,(H4,16,17,18,19) |
| SMILES | Cc1ccc(Sc2cccc3nc(N)nc(N)c23)cc1 |
| IUPAC-Name | 5-(4-Methylphenyl)sulfanylchinazolin-2,4-diamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 282.36 |
| Formelmasse | 282.0939 |