Learn More
5-[5-(2-Thienyl)-2-thienyl]-thiophen-2-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-[5-(2-Thienyl)-2-thienyl]thiophene-2-carbaldehyde |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | 5-(5-Thiophen-2-ylthiophen-2-yl)thiophen-2-carbaldehyd |
Formelmasse | 276.4 |