Learn More
5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-Tetrahydronaphthalin-2-Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052600
66.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
169126-63-0
C14H21BO2
232.13
MFCD06801711
NXBNRLONOXGRCQ-UHFFFAOYSA-N
5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl boronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-boronic acid, 1,1,4,4-tetramethyltetralin-6-ylboronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ylboronic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthylboronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenylboronic acid, b-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl boronic acid, boronic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl
10353857
(5,5,8,8-Tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)boronsäure
B(C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C)(O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
169126-63-0
C14H21BO2
232.13
MFCD06801711
NXBNRLONOXGRCQ-UHFFFAOYSA-N
5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl boronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-boronic acid, 1,1,4,4-tetramethyltetralin-6-ylboronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ylboronic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthylboronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenylboronic acid, b-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl boronic acid, boronic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl
10353857
(5,5,8,8-Tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)boronsäure
B(C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C)(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-boronic acid
Schmelzpunkt 195°C to 197°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 232.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver