Learn More
5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-butanal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484907
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484907 2.5 g 2.50 Gramm
11494907 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21858.88
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 127600-13-9 | C10H18O3 | 186.251 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika eingesetzt.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127600-13-9
Summenformel C10H18O3
Molekulargewicht (g/mol) 186.251
MDL-Nummer MFCD02683076
InChI-Schlüssel KSKRSPYEXSAZRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl butanal, 5,5-dimethyl-1,3-dioxane-2-butanal, glutaraldehyde mono-neopentyl glycol acetal, 5,5-dimethyl-2-3-formylpropyl-1,3-dioxane, 5,5-dimethyl-2-3'-formylpropyl-1,3-dioxane
PubChem CID 2734769
IUPAC-Name 4-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)butanal
SMILES CC1(COC(OC1)CCCC=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,5-Dimethyl-1,3-dioxane-2-butanal
Brechungsindex 1.449
Menge 2.5 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 186.25
Reinheit (%) 96%