Learn More
5,5-Dimethyl-2-isopropyl-1,3-dioxane, TRC
Artikelnummer. 30365498
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30365498 500 mg 500 Milligramm
30355711 1 g 1 Gramm
30351257 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30365498 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD356890500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7651-50-5
Summenformel C9H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
Synonym 5,5-Dimethyl-2-(1-methylethyl)-1,3-dioxane, 2-Isopropyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
IUPAC-Name 5,5-dimethyl-2-propan-2-yl-1,3-dioxane
SMILES CC(C)C1OCC(C)(C)CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,5-Dimethyl-2-isopropyl-1,3-dioxane
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H18O2/c1-7(2)8-10-5-9(3,4)6-11-8/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Formelmasse 158.1307